Läs mer
4-Morfolineetanol, TRC
Produktkod. 30469198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469198 100 g
30483082 5 g
30467984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30469198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM723750100G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-40-2
Molekylformel C6 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Synonym 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletanol
LEDER OCCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholineethanol
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
Formel vikt 131.0946