Läs mer
4-Morpholinepropionitrile, 98+%
Produktkod. 11382557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382557 5 g 5g
11392557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11664.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4542-47-6 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4542-47-6
Molekylformel C7H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 140.186
MDL-nummer MFCD00006178
InChI-nyckel WXVKGHVDWWXBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropionitrile, 3-morpholin-4-yl propanenitrile, 3-4-morpholino propionitrile, 4-morpholinepropanenitrile, cyanoethylmorpholine, 4-morpholinepropionitrile, beta-morpholinopropionitrile, n-2-cyanoethyl morpholine, propionitrile, 3-morpholino, 3-morpholinopropanenitrile
PubChem CID 78298
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropannitril
LEDER C1COCCN1CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinepropionitrile
Smältpunkt 20°C to 21°C
Kokpunkt 106°C to 109°C (7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 110425
Formel vikt 140.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.