Läs mer
4-morfolinoacetofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10647122 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647122 5 g Glasflaska 5g
10215770 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647122 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152900050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 39910-98-0 | Molekylformel: C12H15NR2 | Molekylvikt: 205,26 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39910-98-0
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.26
MDL-nummer MFCD00006168
InChI-nyckel AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholinophenyl ethanone, 4-morpholinoacetophenone, acetophenone, 4'-morpholino, ethanone, 1-4-4-morpholinyl phenyl, p-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-yl phenyl ethan-1-one, p-morpholino acetophenone, 4;-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone
PubChem CID 38362
IUPAC-namn 1-(4-morfolin-4-ylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinoacetophenone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 94 °C till 98 °C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Morpholinoacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.