Läs mer
4-morfolinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143494
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143494 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10153494 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143494 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB01373EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 2524-67-6
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD00006169
InChI-nyckel PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylanilin
LEDER C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinoaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%