Läs mer
4-Morfolinoanilin, TRC
Produktkod. 30477600
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30477600 5 g
1 options
Produktkod. 30477600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7237455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinoaniline
CAS 2524-67-6
Molekylformel C10 H14 N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
LEDER Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylanilin
Molekylvikt (g/mol) 178.231
Formel vikt 178.111