Läs mer
4-morfolinobensenkarbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694935
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10694935 5 g 5g
10684935 250 mg 250mg
10451274 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10694935 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17418DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 519056-60-1
Molekylformel C11H14N2OS
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD04115379
InChI-nyckel KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2795360
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylbensenkarbotioamid
LEDER NC(=S)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinobenzenecarbothioamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.31
Procent renhet 97%