Läs mer
4-morfolinobensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767295
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10767295 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10547474 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB01111DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10282-31-2
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00100115
InChI-nyckel ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylbensonitril
LEDER C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinobenzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%