Läs mer
4-(morfolinometyl)anilin, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10550423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10550423 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10517863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10357304 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10550423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29314CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51013-67-3
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.262
InChI-nyckel WNYFVEFUHMDIRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, acmc-209krj, 4-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 776851
IUPAC-namn 4-(morfolin-4-ylmetyl)anilin
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Morpholinomethyl)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.26
Procent renhet 95%