Läs mer
4-(morfolinometyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10613455 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10046242 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10444962 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29304EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 82413-63-6
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
MDL-nummer MFCD05865107
InChI-nyckel KMAHWHPUXGNVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, 4-morpholinomethyl-benzaldehyde, 4-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 4-4-carboxaldehydebenzyl morpholine, benzaldehyde,4-4-morpholinylmethyl
PubChem CID 2795498
IUPAC-namn 4-(morfolin-4-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 205.26
Procent renhet 95%