Läs mer
4-(morfolinometyl)bensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10127892
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10127892 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10012172 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10245474 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10127892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29301CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 62642-62-0
Molekylformel C12H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.256
InChI-nyckel QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC-namn 4-(morfolin-4-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.25
Procent renhet 97%