Läs mer
4-(morfolinometyl)bensoesyra, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 221.25 |
| Procent renhet | 97% |