Läs mer
4-(Morfolinometyl)bensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 62642-62-0 |
| Molekylformel | C10 H8 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic Acid, 4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)15(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccnc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-metylkinolin-8-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.694 |
| Formel vikt | 240.996 |