Läs mer
4-morfolinofenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10326544
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326544 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10157522 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10126162 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10326544 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17407DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51317-66-9
Molekylformel C11H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 220.29
InChI-nyckel AXUXRZZYZBZQAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 224862
IUPAC-namn 4-(4-isotiocyanatofenyl)morfolin
LEDER C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinophenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate
Formel vikt 220.29
Procent renhet 97%