Läs mer
4-morfolinofenylborsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279722
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279722 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10224842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10396584 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17412CB
Kemiska identifierare
CAS 186498-02-2
Molekylformel C10H14BNO3
Molekylvikt (g/mol) 207.04
MDL-nummer MFCD03095169
InChI-nyckel WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
PubChem CID 2795359
IUPAC-namn (4-morfolin-4-ylfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinophenylboronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.04
Procent renhet 97%