Läs mer
4-(morfolinosulfonyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10529982
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10529982 10 g 10g
10345162 1 g 1g
10200255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10529982 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00826EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21626-70-0
Molekylformel C10H14N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 242.293
MDL-nummer MFCD00277213
InChI-nyckel FTKHPQFFQRKOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinosulfonyl aniline, 4-morpholin-4-ylsulfonyl aniline, 4-morpholine-4-sulfonyl aniline, compound 82 208, 4-morpholine-4-sulfonyl-phenylamine, 4-4-morpholinylsulfonyl aniline, compound 82/208, morpholine, 4-sulfanilyl, sulfanilic acid, morpholide, 4-aminophenyl morpholino sulfone
PubChem CID 210794
IUPAC-namn 4-morfolin-4-ylsulfonylanilin
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Morpholinosulfonyl)aniline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 242.3
Procent renhet 97%