Läs mer
4-Morpholinylsulfur trifluoride, 95%
Produktkod. 11359685
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359685 1 g 1g
11369685 5 g 5g
11379685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19751.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51010-74-3 | C4H8F3NOS | 175.169 g/mol
4-morfolinylsvaveltrifluorid ingår i fluorering av trihexanoler. Det används som ett nukleofilt fluoreringsmedel med större termisk stabilitet. Det används också vid framställning av prolinanaloger och vid framställning av difluorpiperidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-morfolinylsvaveltrifluorid ingår i fluorering av trihexanoler. Det används som ett nukleofilt fluoreringsmedel med större termisk stabilitet. Det används också vid framställning av prolinanaloger och vid framställning av difluorpiperidiner.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med baser och oxiderande och baser. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51010-74-3
Molekylformel C4H8F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 175.169
MDL-nummer MFCD00037057
InChI-nyckel UFXIRMVZNARBDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholinosulfur trifluoride, morpholinosulfurtrifluoride, morph-dast, 4-trifluoro-$l^ 4-sulfanyl morpholine, 4-trifluoro-??-sulfanyl morpholine, morpholinosulphur trifluoride, morpho-dast, acmc-209krh, trifluoro morpholin-4-yl, morpholinotrifluorosulfur iv
PubChem CID 2733258
IUPAC-namn trifluoro(morfolin-4-yl)-$1^{4}-sulfan
LEDER C1COCCN1S(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinylsulfur trifluoride
Densitet 1.436
Kokpunkt 41°C to 42°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.4545
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 606224
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 175.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.