Läs mer
4-Morpholinylsulfur Trifluoride, TRC
Produktkod. 30481655
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30481655 10 g -
30472559 25 g -
30478984 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM72515010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51010-74-3
Molekylformel C4H8F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 175.17
Synonym (T-4)-Trifluoro(morpholinato-kN4)sulfur, (T-4)-Trifluoro(morpholinato-N4)sulfur, 4-Morpholinylsulfur trifluoride, Morpholinosulfur Trifluoride, Morpholinotrifluorosulfurane, Trifluoromorpholinosulfur
IUPAC-namn trifluoro(morpholin-4-yl)-λ^{4}-sulfane
LEDER FS(F)(F)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Morpholinylsulfur Trifluoride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H8F3NOS/c5-10(6,7)8-1-3-9-4-2-8/h1-4H2
Formel vikt 175.0279