Läs mer
4-(N-1-dimetylaminonaftalen-5-sulfonylamino)fenyl isotiocyanat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth |
| CAS | 102417-94-7 |
| Molekylformel | C19 H17 N3 O2 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S |
| IUPAC-namn | 5-(dimetylamino)-N-(4-isotiocyanatofenyl)naftalen-1-sulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.49 |
| Formel vikt | 383.0762 |