Läs mer
4-(N-1-dimetylaminonaftalen-5-sulfonylamino)fenyl isotiocyanat, TRC
Produktkod. 30384623
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30384623 100 mg
1 options
Produktkod. 30384623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth
CAS 102417-94-7
Molekylformel C19 H17 N3 O2 S2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3
LEDER CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S
IUPAC-namn 5-(dimetylamino)-N-(4-isotiocyanatofenyl)naftalen-1-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 383.49
Formel vikt 383.0762