Läs mer
4-N-Acetylaminobenzene-13C6-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-N-Acetylaminobenzene-13C6-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1216418-07-3 |
| Molekylformel | C213C6H8ClNO3S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-benzene-2,3,5,6-3C6-sulfonyl Chloride, NSC 127860-3C6, 4-[(Acetylamino)phenyl-3C6]sulfonyl chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl-3C6 chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1 |
| LEDER | CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-acetamido(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.63 |
| Formel vikt | 239.0115 |