Läs mer
4-N-Boc-2-metylpiperazin, TRC
Produktkod. 30345961
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30345961 5 g
1 options
Produktkod. 30345961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6569805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-N-Boc-2-methylpiperazine
CAS 120737-59-9
Molekylformel C10H20N2O2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (±)-1,1-Dimethylethyl 3-Methylpiperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-methylpiperazine, 3-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 4-tert-Butoxycarbonyl-2-methylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
LEDER CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 3-metylpiperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 200.28
Formel vikt 200.1525