Läs mer
4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentansyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 101669-78-7 |
| Molekylformel | C11 H19 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO5/c1-7(8(13)6-9(14)16-5)12-10(15)17-11(2,3)4/h7H,6H2,1-5H3,(H,12,15) |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | Metyl 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-oxopentananoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.27 |
| Formel vikt | 245.1263 |