Läs mer
4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentansyra metylester, TRC
Produktkod. 30337008
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30337008 10 mg
1 options
Produktkod. 30337008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB62098010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 101669-78-7
Molekylformel C11 H19 N O5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO5/c1-7(8(13)6-9(14)16-5)12-10(15)17-11(2,3)4/h7H,6H2,1-5H3,(H,12,15)
LEDER COC(=O)CC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn Metyl 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 245.27
Formel vikt 245.1263