Läs mer
4-N-BOC-Amino-4-karboxytetrahydropyran, 95 %
Produktkod. 10590722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590722 500 mg Glasflaska 500mg
10359093 2 g Glasflaska 2g
11925421 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10590722 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360465000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 172843-97-9 | C11H19NR5 | 245,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172843-97-9
Molekylformel C11H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 245.27
MDL-nummer MFCD02683136
InChI-nyckel SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
IUPAC-namn 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]oxan-4-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 245.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.