Läs mer
4-[(N-BOC)aminometyl]anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10306934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10306934 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10306934 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94838-55-8 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Smältpunkt 75°C to 80°C
CAS 94838-55-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C12H18N2O2
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
MDL-nummer MFCD03001716
Synonym 4-n-boc-aminomethyl aniline, tert-butyl 4-aminobenzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminobenzyl carbamate, 4-n-boc aminomethyl aniline, 4-aminobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-aminophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-4-aminophenyl methyl tert-butoxy carboxamide, butylaminobenzylcarbamate, p-bocnhch2c6h4nh2
InChI-nyckel UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(4-aminofenyl)metyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 222.29
Kvantitet 1 g
PubChem CID 2756041
Formel vikt 222.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.