Läs mer
4-N-BOC-Aminopiperidine, 98%
Produktkod. 10712453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712453 5 g Glasflaska 5g
11995421 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73874-95-0 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73874-95-0
Molekylformel C10H21N2O2
Molekylvikt (g/mol) 201.29
MDL-nummer MFCD00798171
InChI-nyckel CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-4-ylcarbamate, 4-n-boc-aminopiperidine, 4-boc-amino piperidine, 4-n-boc-amino piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-yl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 4-n-boc-amino-piperidine, 4-boc-amino-piperidine, 4-n-boc amino piperidine
PubChem CID 723833
IUPAC-namn tert-butyl-N-piperidin-4-ylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-N-BOC-Aminopiperidine
Smältpunkt 162.0°C to 166.0°C
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-N-BOC-Aminopiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.