Läs mer
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456657
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15456657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33794.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1373920-93-4
Molekylformel C11H12F2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.212
MDL-nummer MFCD22201017
InChI-nyckel VNPPSJNGJUIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 86277622
IUPAC-namn 4-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
LEDER CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 214.21
Procent renhet 97%