Läs mer
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11318055
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318055 1 g 1g
11328055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08231.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4547-57-3
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.257
MDL-nummer MFCD00016832
InChI-nyckel KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butoxyphenylacetic acid, 4-n-butoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-butoxy, 2-4-butoxyphenyl acetic acid, acetic acid, p-butoxyphenyl, 4-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxybenzeneacetic acid, p-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxy-phenyl-acetic acid, p-butoxyphenylacetic acid
PubChem CID 78304
IUPAC-namn 2-(4-butoxyphenyl)acetic acid
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(n-Butoxy)phenylacetic acid
Smältpunkt 87°C to 89°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1105534
Formel vikt 208.26
Procent renhet ≥98%