Läs mer
4-n-Butoxyanilin, 97 %
Produktkod. 11498147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498147 5 g 5g
11324699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17528.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 4344-55-2 | C10H15NO | 165,236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4344-55-2
Molekylformel C10H15NO
Molekylvikt (g/mol) 165.236
MDL-nummer MFCD00007866
InChI-nyckel UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
PubChem CID 20352
IUPAC-namn 4-butoxianilin
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxyaniline
Densitet 0.992
Kokpunkt 84 °C till 86 °C (0,05 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2084421
Formel vikt 165.24
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-n-Butoxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Butoxyaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.