Läs mer
4-n-butoxybensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 15489637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489637 5 g 5g
15479637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52865.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 105365-51-3 | C10H15BO3 | 194,04 g/mol
Används som reaktant för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, kondensationsreaktioner, syntes av azobensenfunktionaliserade föreningar. Används även för framställning av högfluorescerande diketopyrrolopyrrolderivat, rodiumkatalyserad Suzuki-typ korskoppling och kopparkatalyserad asymmetrisk konjugatreduktion av kumariner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som reaktant för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, kondensationsreaktioner, syntes av azobensenfunktionaliserade föreningar. Används även för framställning av högfluorescerande diketopyrrolopyrrolderivat, rodiumkatalyserad Suzuki-typ korskoppling och kopparkatalyserad asymmetrisk konjugatreduktion av kumariner.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105365-51-3
Molekylformel C10H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 194.04
MDL-nummer MFCD03427054
InChI-nyckel QUPFQMXWFNJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxyphenylboronic acid, 4-butoxyphenyl boronic acid, 4-n-butoxyphenyl boronic acid, p-butoxyphenylboronic acid, 4-butyloxyphenylboronic acid, 4-n-butoxy benzeneboronic acid, 4-butoxymethylboronic acid, boronic acid, 4-butoxyphenyl, pubchem9549, 4-butoxybenzeneboronic acid
PubChem CID 3836310
IUPAC-namn (4-butoxifenyl)borsyra
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 102 °C till 104 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 194.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.