Läs mer
4-n-butoxybensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11357656
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357656 5 g 5g
11367656 250 mg 250mg
11347656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11258.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1138-56-3 | C10H13ClO3S | 248,721 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1138-56-3
Molekylformel C10H13ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 248.721
MDL-nummer MFCD00052344
InChI-nyckel HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC-namn 4-butoxibensensulfonylklorid
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride
Kokpunkt 130 °C till 131 °C (0,6 mmHg)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1109264
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 248.73
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.