Läs mer
4-n-Butoxybenzoic acid, 98%
Produktkod. 11437064
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437064 25 g 25g
11447064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21506.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1498-96-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1498-96-0
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00002546
InChI-nyckel LAUFPZPAKULAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzoic acid, 4-n-butoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-butoxy, benzoic acid, p-butoxy, p-butyloxybenzoic acid, 4-butoxy-benzoic acid, 4-butyloxybenzoic acid, p-n-butoxybenzoic acid, p-n-butyloxybenzoic acid, 4-n-butyloxybenzoic acid
PubChem CID 72971
IUPAC-namn 4-butoxibensoesyra
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzoic acid
Smältpunkt 146°C to 147°C (C-N)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.