Läs mer
4-n-butoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30331144
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30331144 250 mg
1 options
Produktkod. 30331144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB692328250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzoic Acid
CAS 1498-96-0
Molekylformel C11H14O3
Kvantitet 250 mg
Synonym p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13)
LEDER CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-butoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.0943