Läs mer
4-n-butoxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11427897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427897 5 g 5g
11437897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16570.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5203-14-5
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.231
MDL-nummer MFCD00043482
InChI-nyckel RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
IUPAC-namn 4-butoxibensonitril
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzonitrile
Densitet 0.999
Kokpunkt 242°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5255
Kvantitet 5 g
Beilstein 2834664
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%