Läs mer
4-n-butoxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11437897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437897 25 g 25g
11427897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16570.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5203-14-5
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.231
MDL-nummer MFCD00043482
InChI-nyckel RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
IUPAC-namn 4-butoxibensonitril
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzonitrile
Densitet 0.999
Kokpunkt 242 °C till 244 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.5255
Kvantitet 25 g
Beilstein 2834664
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%