Läs mer
4-n-butoxybensoylklorid, 98 %
Produktkod. 11484773
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484773 5 g 5g
11494773 25 g 25g
11404783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11658.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33863-86-4 | C11H13ClO2 | 212,673 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33863-86-4
Molekylformel C11H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 212.673
MDL-nummer MFCD00000689
InChI-nyckel KMGCTFHTBKBITO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118561
IUPAC-namn 4-butoxibensoylklorid
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxybenzoyl chloride
Kokpunkt 161°C to 162°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 957203
Synonym 4-n-butoxybenzoyl chloride, 4-butoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butoxy, p-butoxybenzoyl chloride, 4-n-butoxybenzoylchloride, 4-butyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-butoxy, 4-n-butoxy benzoyl chloride, 4-n-butyloxy benzoyl chloride
Formel vikt 212.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.