Läs mer
4-n-butoxyfenol, 98 %
Produktkod. 11499972
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499972 5 g 5g
11409982 25 g 25g
11419982 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499972 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12076.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 122-94-1 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Det är en mellanprodukt av flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en mellanprodukt av flytande kristaller.
Löslighet Löslig i aceton
och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-94-1
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00002336
InChI-nyckel MBGGFXOXUIDRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-butoxy, p-butoxyphenol, 4-n-butoxyphenol, phenol, p-butoxy, hydroquinone monobutyl ether, unii-8188dbs68j, 4-normal-butoxyphenol, 4-butoxy-pheno, 4-butoxy-phenol, 4-n-butyloxyphenol
PubChem CID 31233
ChEBI CHEBI:34392
IUPAC-namn 4-butoxifenol
LEDER CCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxyphenol
Smältpunkt 63 °C till 66 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i aceton och etanol.
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.