Läs mer
4-n-Butoxyfenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11303426
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303426 1 g 1g
11313426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12877.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28439-86-3
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD00037042
InChI-nyckel ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
IUPAC-namn 1-butoxi-4-isocyanatbensen
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Densitet 1.055
Kokpunkt 149°C to 150°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 2107851
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 191.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.