Läs mer
4'-n-Butylacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11924861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11924861 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Produktkod. 11924861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-n-Butylacetophenone
CAS 37920-25-5
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9570g/mL, 0.957
Kokpunkt 101°C to 102°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H16O
MDL-nummer MFCD00017500
Kvantitet 5 mL
Synonym 4'-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-butylphenyl, p-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethan-1-one, p-n-butylacetophenone, 4'-n-butylacetophenone, unii-6738cf9z8v, 1-acetyl-4-butylbenzene, 1-4-butyl-phenyl ethanone
InChI-nyckel MQESVSITPLILCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
IUPAC-namn 1-(4-butylphenyl)ethan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 176.26
PubChem CID 123470
Formel vikt 176.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4