Läs mer
4'-n-butylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11408166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408166 5 g 5g
11418166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15296.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37920-25-5 | C12H16O | 176,26 g/mol
4'-n-butylacetofenon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′n-butylacetofenon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37920-25-5
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00017500
InChI-nyckel MQESVSITPLILCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-butylphenyl, p-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethan-1-one, p-n-butylacetophenone, 4'-n-butylacetophenone, unii-6738cf9z8v, 1-acetyl-4-butylbenzene, 1-4-butyl-phenyl ethanone
PubChem CID 123470
IUPAC-namn 1-(4-butylfenyl)etanon
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-n-Butylacetophenone
Densitet 0.957
Kokpunkt 101°C to 102°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.