Läs mer
4-n-Butylaniline-2,3,5,6-d4,ND2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butylaniline-D6 (aniline-D6) |
| CAS | 1219794-75-8 |
| Molekylformel | C10 D6 H9 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 4-n-Butylaniline-2,3,5,6-d4,ND2, 4-n-Butylaniline-d6, 4-Butylaniline-2,3,5,6,N,N-d6, p-Butylaniline-d6, 4-Butylbenzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4-Butylaniline-D6 (aniline-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8 H,2-4,11H2,1H3/i5D,6 D,7 D,8 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 4-butyl-N,N,2,3,5,6-hexadeuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.2698 |
| Formel vikt | 155.1581 g/mol |
| Visa mer |