Läs mer
4-n-Butylaniline-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butylaniline-D15 |
| CAS | 1219794-89-4 |
| Molekylformel | C10 D15 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 4-n-Butylaniline-d15, 4-Butylaniline-d15, p-Butylaniline-d15, 4-Butylbenzenamine-d15, 4-Butylaniline-D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8 H,2-4,11H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D,8 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.3252 |
| Formel vikt | 164.2146 g/mol |
| Visa mer |