Läs mer
4-n-Butylanisole-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butylanisole-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-78-0 |
| Molekylformel | C11 D4 H12 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butyl-4-methoxyl-benzene-2,3,5,6-d4, 1-Methoxy-4-butylbenzene-2,3,5,6-d4, 4-Butylanisole-2,3,5,6-D4, Methyl p-butylphenyl-d4 ether, p-Butylanisole-d4, p-Methoxybutylbenzene-d4, 4-n-Butylanisole-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H16O/c1-3-4-5-10-6-8-11(12-2)9-7-10/h6-9 H,3-5H2,1-2H3/i6D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1CCCC |
| IUPAC-namn | 1-butyl-2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.2688 |
| Formel vikt | 168.1452 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?