Läs mer
4-n-Butylbenzamide, 97%
Produktkod. 11434087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434087 5 g 5g
11424087 1 g 1g
11444087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19516.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107377-07-1 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107377-07-1
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD00221466
InChI-nyckel KFINRIKJBULSTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzamide, benzamide, 4-butyl, p-butylbenzamid, acmc-20e7n2
PubChem CID 2801458
IUPAC-namn 4-butylbensamid
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzamide
Smältpunkt 127°C to 129°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.