Läs mer
4-n-Butylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11338336
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11338336
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15584.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Reactant for Suzuki-Miyaura cross-couplings, NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes, Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145240-28-4
Molekylformel C10H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 178.038
MDL-nummer MFCD02093926
InChI-nyckel UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid
PubChem CID 4100860
IUPAC-namn (4-butylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 103°C to 106°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 6920034
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 178.04
Procent renhet 98%