Läs mer
4-n-butylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11427907
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427907 25 g 25g
11417907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16577.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 54997-92-1 | C10H13ClO2S | 232,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54997-92-1
Molekylformel C10H13ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 232.72
MDL-nummer MFCD00173908
InChI-nyckel OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
IUPAC-namn 4-butylbensensulfonylklorid
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 13 °C till 15 °C
Kokpunkt 126 °C till 128 °C (0,6 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 232.73
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.