Läs mer
4-n-butylbenzoesyra, 99 %
Produktkod. 11426746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426746 25 g 25g
11416746 5 g 5g
11436746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23891.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 20651-71-2 | C11H14O2 | 178,231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20651-71-2
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00002571
InChI-nyckel JFKUBRAOUZEZSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-butyl, 4-butyl-benzoic acid, p-butylbenzoic acid, p-n-butylbenzoic acid, p-butyl benzoic acid, 4-butylbenzoicacid, p-n-butyl benzoic acid, acmc-209fcp, 4-n-butyl-benzoic acid
PubChem CID 88631
IUPAC-namn 4-butylbensoesyra
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzoic acid
Smältpunkt 100 °C till 113 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.