Läs mer
4-n-Butylbenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11457387
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457387 25 g 25g
11447387 5 g 5g
11467387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15082.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-butylbensoylklorid användes vid syntesen av 2,5-bis[(4-butylbensoyl)oxi]styren (BBOS, monomer).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-butylbensoylklorid användes vid syntes av 2,5-bis[(4-butylbensoyl
)oxi]styren (BBOS, monomer).
Löslighet
Reagerar med vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28788-62-7
Molekylformel C11H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 196.67
MDL-nummer MFCD00000699
InChI-nyckel OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
IUPAC-namn 4-butylbensoylklorid
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzoyl chloride
Densitet 1.051
Kokpunkt 145°C to 147°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5351
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 196.68
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.