Läs mer
4-n-Butylbenzoyl chloride, 98%
Produktkod. p-7022355
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11447387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15082.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-butylbensoylklorid användes vid syntesen av 2,5-bis[(4-butylbensoyl)oxi]styren (BBOS, monomer).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-butylbensoylklorid användes vid syntes av 2,5-bis[(4-butylbensoyl
)oxi]styren (BBOS, monomer).
Löslighet
Reagerar med vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28788-62-7
Molekylformel C11H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 196.67
MDL-nummer MFCD00000699
InChI-nyckel OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
IUPAC-namn 4-butylbensoylklorid
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzoyl chloride
Kokpunkt 145°C to 147°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 196.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.