Läs mer
4-n-butylbensylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426006
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426006 5 g 5g
11436006 25 g 25g
11446006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22316.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57802-79-6 | C11H17N | 163.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57802-79-6
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.264
MDL-nummer MFCD02258855
InChI-nyckel IBVGSPOHLFKLHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzylamine, 4-n-butylbenzylamine, 4-butylphenyl methanamine, 4-butylphenyl methylamine, 1-4-butylphenyl methanamine, p-n-butylbenzylamin, 4-butyl-benzylamine, 4-butylbenzenemethanamine, benzenemethanamine, 4-butyl
PubChem CID 4029871
IUPAC-namn (4-butylfenyl)metanamin
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Butylbenzylamine
Kokpunkt 89°C to 91°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Formel vikt 163.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.